Merck
579262
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyltrifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethoxyphenol-trifluormethansulfonat
Größe auswählen
5 G
€ 101,00
€ 101,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 101,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3OSO2CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 101,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4640 (lit.)
Dichte
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
COc1cc(OC)cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H9F3O5S/c1-15-6-3-7(16-2)5-8(4-6)17-18(13,14)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XCOBIQQRDHVTAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)