Wichtige Dokumente
57903
(Iodmethyl)-trimethylsilan
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Trimethylsilylmethyliodid
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
139-141 °C (lit.)
Dichte
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChIKey
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.