Wichtige Dokumente
361747
Chlor-bis(trimethylsilyl)methan
97%
Synonym(e):
Bis-(trimethylsilyl)-methylchlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
InChIKey
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Para-bis(trimethylsilyl)ethylstyrene (PBTES) monomer, which is used to synthesize corresponding network polymer of styrene.[1]
- Bis(trimethylsilyl)methyl magnesium chloride (Grignard reagent), which is used in the synthesis of bis(trimethylsilyl) allyl compounds by reacting with alkenyl bromide via the Kumada coupling reaction.[2]
- N-[Bis(trimethylsilyl)methyl]heterocumulenes.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?