Merck
277711
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)trimethylsilan
98%
Synonym(e):
Trimethylsilylmethyl-methylether
Größe auswählen
10 G
€ 219,00
€ 219,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 219,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.25
Beilstein:
1732033
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 219,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
83 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
21.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.