Wichtige Dokumente
576166
1-(2-Hydroxyethyl)imidazol
97%
Synonym(e):
1-(β-Hydroxyethyl)imidazole, 1-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, 1-(2′-Hydroxyethyl)imidazole, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanol, 2-(1′-Imidazolyl)ethanol, 2-(Imidazol-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, N-(2-Hydroxyethyl)imidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCn1ccnc1
InChI
1S/C5H8N2O/c8-4-3-7-2-1-6-5-7/h1-2,5,8H,3-4H2
InChIKey
AMSDWLOANMAILF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?