Fortfahren mit
219908
4-Imidazolmethanol -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
4-(Hydroxymethyl)-imidazol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.56
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-150-0
Beilstein/REAXYS Number:
3562041
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
108-111 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
InChI key
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219991SML1821M4910
description
98%
description
98%
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (TLC), powder
assay
98%
assay
98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
108-111 °C (lit.)
mp
218-222 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)