Merck
666408
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1H-Imidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChIKey
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)