Merck
575887
Sigma-Aldrich
trans-Bis-(ethylendiamin)-dinitrocobalt(III)-nitrat
Synonym(e):
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H16CoN7O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: cobalt
mp (Schmelzpunkt)
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
InChIKey
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)