Merck
572829
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-(hydroxymethyl-d2)-2-methylpyridin
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Pyridoxine-(5-hydroxymethyl-d2), Pyridoxol-(5-hydroxymethyl-d2), Vitamin B6-(5-hydroxymethyl-d2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9D2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
150-151 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i3D2
InChIKey
LXNHXLLTXMVWPM-SMZGMGDZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)