Fortfahren mit
705187
Pyridoxal-(methyl-d3) -hydrochlorid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-4-pyridincarbaldehyd -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6D3NO3
Molekulargewicht:
170.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.)
mass shift
M+3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([H])C1=C(CO)C=NC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,4,10,12H,3H2,1H3/i1D3
InChI key
RADKZDMFGJYCBB-FIBGUPNXSA-N
General description
Pyridoxal-methyl-d3, an isotope-labeled analog of pyridoxal, is a form of vitamin B6. Natural source of pyridoxal is green plants, and its deficiency potentially causes epilepsy and seizures in humans.
Application
Pyridoxal-(methyl-d3) or vitamin B6-(methyl-d3) can be used as an internal analytical standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration of pyridoxal within the complex biological samples.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
705322809659705489
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
description
98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
-
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥96% (CP)
assay
98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)