Merck
570680
Sigma-Aldrich
Benzol-d6
anhydrous, ≥99.6 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Benzol
Größe auswählen
50 G
€ 437,00
€ 437,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 437,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.15
Beilstein:
1905426
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.11
€ 437,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.6 atom % D
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
<10 ppm water
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6.8 °C (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzene-d6 (C6D6) is deuterated benzene. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. Its Soret coefficient S(T) has been measured by transient holographic grating technique.[1] Its synthesis,13C NMR, IR and MS spectra have been reported.[2][3]
Anwendung
Benzene-d6 (C6D6) may be used in the following:
  • Synthesis of isotopically labeled samples.[4]
  • As a 1H and 13C-NMR solvent.[5][6]
  • In the internal calibration of benzene stock solution.[7]
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Guo YZ, et al.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf