568856
Fluoreszein-O-acrylat
95%
Synonym(e):
3’-Acryloxy-spiro(benzo[c]-furan[1,9’])-xanthen-3-on, Acryloxy-Fluorescein
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
231-233 °C (lit.)
λmax
490 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C23H14O6/c1-2-21(25)27-14-8-10-18-20(12-14)28-19-11-13(24)7-9-17(19)23(18)16-6-4-3-5-15(16)22(26)29-23/h2-12,24H,1H2
InChIKey
VYLDMXSRCVCHNE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable