Merck
567086
Sigma-Aldrich
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionat
95%
Synonym(e):
3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl-)-thio]-propansäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.4750 (lit.)
bp
258-259 °C (lit.)
Schüttdichte
1.154 g/mL
Funktionelle Gruppe
ester
thioether
SMILES String
COC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)