Merck
Z274275
Sigma-Aldrich
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 400 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 527-PP-7
Parameter
400 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
25 μm
Konzentrizität
25 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Sicherstellung der Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Gestellen aus Pyrex®-Borsilikatglas hergestellt (sofern nicht anders angegeben). Für Drehstabilität und höchstmögliche Auflösung präzisionsgeschliffen und stark poliert.
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind, sofern nicht anders angegeben, dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9" (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Wilmad NMR-Präzisionsröhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie. Verschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries