Merck
563633
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzolsulfonamid
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
InChIKey
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)