125571
5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
technical grade, ≥90%
Synonym(e):
5-Chlor-2-benzothiazolthiol, CMBT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥90%
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (lit.)
SMILES String
Sc1nc2cc(Cl)ccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.