Merck
562904
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzaldehyd
95%
Synonym(e):
3-Formyl-acetophenon
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(O)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-55 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ketone
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-6H,1H3
InChIKey
QVNFUJVNBRCKNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)