Merck
454486
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-carboxaldehyd
Synonym(e):
(R)-(+)-Glyceraldehyde acetonide, (R)-Isopropylideneglyceraldehyde, NSC 89869
Größe auswählen
500 MG
€ 86,50
€ 86,50
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 86,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 86,50
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Optische Aktivität
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
ketal
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Anwendung
Reactant involved in organic reactions including:
  • Henry condensation reactions
  • Synthesis of highly functionalized chiral aziridines
  • Olefination of aldehydes
  • C-H oxidations
  • Aldol-type condensations
  • Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents
  • Hosomi-Sakurai reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)