Merck
562580
Sigma-Aldrich
Cäsiumcarbonat
Cabot technical grade
Synonym(e):
Kohlensäure-Dicäsium
About This Item
Lineare Formel:
Cs2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.82
Beilstein:
4546405
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
Qualität
Cabot technical grade
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for
  • Aerobic oxidation of primary alcohols
  • 1,4-addition reactions
Reagent for:
  • Synthesis of phosphazene derivatives
  • Constrictive binding interactions
  • Intramolecular C-N cross coupling reactions
  • Dehydrohalogenative polycondensation
Unterstützt die effiziente O-Alkylierung von Alkoholen unter Bildung gemischter Alkylcarbonaten.
Rechtliche Hinweise
Product of Cabot Performance Materials
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland,Testes
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Qifeng Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11420-11421 (2010-08-06)
Dehydrohalogenative polycondensation of 2-bromo-3-hexylthiophene was successful with Herrmann's catalyst and tris(2-dimethylaminophenyl)phosphine as catalyst precursors, giving head-to-tail poly(3-hexylthiophene) (HT-P3HT) with high molecular weight (M(n) = 30,600, M(w)/M(n) = 1.60) and high regioregularity (98%) in almost quantitative yield (99%).
Jingya Yang, et al
Synthesis, 8, 1325-1333 (2010)