Merck
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzol-1,4-diacetonitril
98%
Synonym(e):
1,4-Bis(cyanomethyl)-2,5-bis(hexyloxy)benzene
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
93.9-98.2 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
InChIKey
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)