Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 326,00 € 244,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 244,50
Listenpreis€ 326,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
106-108 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc(C#N)c(cc1OCCCCCCCC)C#N
InChI
1S/C24H36N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-21(19-25)22(20-26)18-24(23)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI key
SSVVHLRGCJLWCP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 106-108 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 124-128 °C | mp 85-89 °C (lit.) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| functional group nitrile | functional group - | functional group ether, phosphine | functional group bromo |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Cyclopenta[d,e,f]phenanthren 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/107/640/eed40ce0-e715-4438-9cb3-dc3dc13dcb9b/640/eed40ce0-e715-4438-9cb3-dc3dc13dcb9b.png)
![(4S)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-Oxazol 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/107/824/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1/640/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1.png)