Wichtige Dokumente
559423
4-Methyl-3-(trifluormethyl)anilin
98%
Synonym(e):
3-(Trifluormethyl)-4-methylanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
Dichte
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChIKey
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?