Fortfahren mit
337056
4-(Trifluormethoxy)-anilin
98%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-anisidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3OC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-317-5
Beilstein/REAXYS Number:
2090209
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChI key
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethoxy)aniline was used in the synthesis of:
  • side-group liquid-crystalline polymethacrylates with fluorine-containing mesogens
  • derivatives of 3-(quinolin-3-yl)acrylates
  • series of novel Shiff bases, via condensation with pyridinecarboxaldehydes in the presence of molecular sieves
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
160434822494480077
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
crystals
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)