Merck
559199
Sigma-Aldrich
Ethyl-(4-iodbenzoyl)acetat
95%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4COCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.6070 (lit.)
Dichte
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
iodo
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of trisubstituted pyrroles via rearrangement reactions catalyzed by Ir catalyst
  • Preparation of biologically active molecules
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)