Merck
556742
Sigma-Aldrich
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisol
97%
Synonym(e):
3′-[Bis-(2-hydroxyethyl)-amino]-4′-methoxyacetamid
Größe auswählen
25 G
€ 162,00
€ 162,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 162,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 162,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
amine
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
InChIKey
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)