Wichtige Dokumente
555797
3-Amino-2-methyl-(3H)chinazolin-4-on
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C (lit.)
SMILES String
CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C9H9N3O/c1-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9(13)12(6)10/h2-5H,10H2,1H3
InChIKey
IQOUPYQSZBDNAW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)