Merck
554359
Sigma-Aldrich
Blei(II)-Iodid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lead diiodide, Lead diiodide (PbI2), Lead iodide, Plumbous iodide
Größe auswählen
5 G
€ 110,00
€ 110,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 110,00
About This Item
Lineare Formel:
PbI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 110,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads
Assay
99.999% trace metals basis
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
bp
954 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
402 °C (lit.)
Dichte
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Lead(II) iodide is a wide band gap(2.32 eV)semiconductor material with unique properties such as high resistivity, a widetemperature range (−200 °C up to +130 °C), and good chemical stability.
Anwendung
Lead(II)iodide can be used as a starting material to prepare:
  • Polycrystalline α-FAPbI3 thin films by solution processing method. These polycrystalline thin films are applicable as photodetectors.
  • Organic/inorganic hybrid 2D perovskite materials, applicable in solar cells.
It can also be used to fabricate a gamma-ray detector at room temperature.
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Alle anzeigen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf