Merck
553786
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol
98%
Synonym(e):
4-(4-Chlor-1,2,5-thiadiazol-3-yl)-morpholin
Größe auswählen
25 G
€ 152,00
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 152,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8ClN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChIKey
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)