Merck
756288
Sigma-Aldrich
5-Aminoimidazole-4-carbonitrile
95%
Synonym(e):
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile, 5-Amino-1H-imidazole-4-carbonitrile, 5-Amino-4-cyanoimidazole, 5-Amino-4-imidazolecarbonitrile, 5-Cyano-4-aminoimidazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-123 °C
SMILES String
NC1=C(C#N)N=CN1
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-4(6)8-2-7-3/h2H,6H2,(H,7,8)
InChIKey
XEPBRDBFOSKYCF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable