Merck
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propandiol
97%
Größe auswählen
1 G
€ 46,20
€ 46,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 46,20
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 46,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChIKey
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)