553670
2,6-Dichlorbenzothiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
InChIKey
QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable