Wichtige Dokumente
553638
4-Fluorbiphenyl
95%
Synonym(e):
(4-Fluorophenyl)benzene, 1-Fluoro-4-phenylbenzene, 4-Fluorbiphenyl, 4-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluorobiphenyl, p-Fluorobiphenyl, p-Fluorodiphenyl
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
Dichte
1.288 g/mL (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
phenyl
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?