Merck
P36606
Sigma-Aldrich
4-Phenyltoluol
98%
Synonym(e):
4-Methylbiphenyl
Größe auswählen
1 G
€ 49,50
€ 49,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 49,50
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
267-268 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)