Fortfahren mit
D227
Decafluorbiphenyl
99%
Synonym(e):
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluoro-1,1′-biphenyl, 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Decafluorobiphenyl, Decafluorodiphenyl, Perfluoro-[1,1′-biphenyl], Perfluorobiphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6F5C6F5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-107-3
Beilstein/REAXYS Number:
1916978
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
€ 69,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
48792U2625457116
description
99%
description
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
description
≥99%, crystalline
description
anhydrous, ≥99%
assay
99%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
bp
206 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
174 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
crystalline
form
liquid
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)