Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,10 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-290-7
Beilstein/REAXYS Number:
2043175
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
form
solid
bp
248 °C (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
fluoro, phenyl
SMILES string
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
2-Fluorobiphenyl was used as an internal standard for analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry. It was used to study the solvent dynamics of 1,2,4,5-tetracyanobenzene/biphenyl derivative radical ion pairs by picosecond absorption spectroscopy. It was also used as a sole carbon and energy source for the biphenyl-degrading bacterium Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 98% | description 98% |
| assay 96% | assay 95% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 71-74 °C (lit.) | mp 75-79 °C (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) | mp 43-45 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| bp 248 °C (lit.) | bp 283-284 °C (lit.) | bp 310 °C (lit.) | bp 143 °C/3 mmHg (lit.) |
| functional group fluoro, phenyl | functional group fluoro, phenyl | functional group phenyl, bromo | functional group fluoro, hydroxyl |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?