Merck
551082
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +132°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
95-99 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-13(2)16(18)17(19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16,19H,18H2,1-2H3/t16-/m1/s1
InChIKey
LNQVZZGGOZBOQS-MRXNPFEDSA-N
Rechtliche Hinweise
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable