Merck
549924
Sigma-Aldrich
Glycidy-methylether, polymer gebunden
50-90 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Epoxidharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
50-90 mesh
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C(OCc3ccccc3)C4CO4
InChI
1S/C10H12O2.C10H10.C8H8/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-5,10H,6-8H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
KRZGZGXXONWBRA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)