Fortfahren mit
406708
Trimethylolpropan-tris[poly(propylenglycol), aminterminierter Ether
average Mn 440
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5C[CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
500-105-6
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 440
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CO.CC(O)CO.CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3.C3H9NO.C3H8O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;1-3(4)2-5;1-3(5)2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3,5H,2,4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3
InChI key
MKZVOAOIODOCTL-UHFFFAOYSA-N
General description
Amin-terminierter Trimethylolpropan-tris[poly(propylenglycol)]-Ether (T-403) ist eine Art von Polyetheramin mit einer primären Amingruppe. Er kann als Epoxidhärtungsmittel verwendet werden. T-403 hat eine Hydroxylgruppe, die mit dem Epoxidmonomer reagiert und stabile Etherbindungen bildet.
Application
T-403 kann von Graphen-Nanoplättchen (GNP) oberflächenfunktionalisiert werden und als Kühlwasser zur Kühlung der Strömung in geschlossenen Leitungen verwendet werden. Es kann als Mischung in Poly(butylenterephthalat) (PBT) verwendet werden, wodurch dessen Schmelzfließfähigkeit verbessert wird. Außerdem kann es als Vernetzungsmittel eingesetzt werden, was die Aushärtung von Ethylen-Glycidyl-Methacrylat-Copolymer verbessert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
416126338036475734
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
mol wt
average Mn 440
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf