Fortfahren mit
454699
(S)-(+)-Glycidylmethylether
97%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)-oxiran, (S)-(+)-Methyl-glycidylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102505
Assay:
97%
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
363537
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
-
bp
110-111 °C (lit.)
bp
-
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
optical activity
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)