Wichtige Dokumente
549169
5-Amino-3-(4-methylphenyl)-1-phenylpyrazol
97%
Synonym(e):
3-(4-Methylphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-176 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)n(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3/c1-12-7-9-13(10-8-12)15-11-16(17)19(18-15)14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,17H2,1H3
InChIKey
WMJZITXAXMNGCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)