Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,50 € 34,12 |
Über diesen Artikel
€ 34,12
Listenpreis€ 45,50Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
96%
form
solid (or Semi-Solid or Liquid)
bp
265-267 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI key
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description 99% | description 98% |
| assay 96% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 25-28 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp - | mp 19-20 °C (lit.) |
| form solid (or Semi-Solid or Liquid) | form powder | form - | form liquid |
| density 1.19 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.126 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.202 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 265-267 °C (lit.) | bp - | bp 119-120 °C/18 mmHg (lit.) | bp - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
271.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
133 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?