Merck
548529
Sigma-Aldrich
Kaliumtitanat
95%
About This Item
Lineare Formel:
K2TiO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
95%
SMILES String
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)