Merck
401307
Sigma-Aldrich
Natriummetatitanat
−200 mesh
Synonym(e):
Sodium titanium oxide
Größe auswählen
50 G
€ 209,00
€ 209,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 209,00
About This Item
Lineare Formel:
Na2Ti3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 209,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Partikelgröße
−200 mesh
Dichte
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
InChIKey
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Used as a low-voltage sodium titanium oxide insertion electrode for sodium-ion batteries
Used for preparation of:
  • Titania nanorods and nanowires via a hydrothermal method for use in lithium-ion storage batteries
  • Photocatalytic titanate nanotube thin films via a hydrothermal method
  • Protonated titanate nanotubes as solid acid catalysts
  • Nano-sized supports of ruthenium nanoparticles for catalytic ammonia decomposition
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)