Merck
544434
Sigma-Aldrich
2-Chlortrityl-N-Fmoc-hydroxylamin, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 0.6-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
N-Fmoc-hydroxylamin-2-chlortritylamin-Harz, N-Fmoc-O-(2-chlortrityl)-hydroxylamin polymer gebunden, [α-(Fmoc-aminooxy)-α-phenyl-2-chlorbenzyl]-polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.6-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
P=S.Cc1ccc(cc1)C(ONC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)(c5ccccc5)c6ccccc6Cl
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)