141038
2-Hydroxybenzonitril
99%
Synonym(e):
2-Cyan-phenol, Salicylonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
bp
149 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
InChIKey
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- methyl-(2-cyanophenoxy)acetate
- 3-amino-N-phenylbenzofuran-2-carboxamide
- 2-(2-oxo-2-phenylethoxy)benzonitrile
- 3-amino-2-cyanobenzo[b]furane
- mono-alkoxyphenyloxazoline
- furanoside
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable