Fortfahren mit
100358
3-Aminochinuclidin -dihydrochlorid
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-424-6
Beilstein/REAXYS Number:
3681298
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
321-323 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
InChI key
STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N21804153958142549
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
-
form
-
mp
321-323 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
mp
145-150 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)