Merck
541761
Sigma-Aldrich
Kupfer-bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionat)
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Cu(FOD)2, Kupfer(II) (6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionat)
About This Item
Lineare Formel:
Cu(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
653.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C10H11F7O2.Cu/c2*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h2*4,19H,1-3H3;/q;;+2/p-2/b2*6-4-;
InChIKey
OXBBKSQDOOZZFZ-IHJILFKMSA-L
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 29 Copper
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.