Fortfahren mit
458449
Titan(IV)-iodid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Titantetraiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TiI4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-754-0
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
€ 85,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: titanium
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
density
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
Features and Benefits
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
383252481033204730
description
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
description
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
mp
150 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)