Merck
540684
Sigma-Aldrich
Methyl-2,4-dichlorbenzoat
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
Dichte
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChIKey
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 2,4-dichlorobenzoate is a halogenated aromatic ester. It can be synthesized from 2,4-dichlorobenzoic acid.[1]
Anwendung
Methyl 2,4-dichlorobenzoate may be used in the synthesis of 2,4-dichloro­benzohydroxamic acid.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2, 4-Dichlorobenzohydroxamic acid.
Shang XM, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(6), o1961-o1962 (2005)