Wichtige Dokumente
359327
N-Hexylmethylamin
96%
Synonym(e):
N-Methylhexylamin
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
Dichte
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCNC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
XJINZNWPEQMMBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?